Print…
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0959-1G PC0959-250MG PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA 156 EUR
APOSPC0959-1G APOSPC0959-250MG APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800446
Número CAS: 261635-77-2