Print…
3-Bromo-4-fluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0957-1G PC0957-25G PC0957-5G PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0957-1G APOSPC0957-25G APOSPC0957-5G APOSPC0957-100G
3-Bromo-4-fluorophenol
3-Bromo-4-fluorophenol
Fórmula: C₆H₄BrFO
Ponto de ebulição: 78 °C/0,5mmHg
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425884
Número CAS: 27407-11-0