Print…
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 87.3 EUR
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃IO
Ponto de ebulição: 74…76 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01090992
Número CAS: 198206-33-6