Print…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0943-1G PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA 346 EUR
APOSPC0943-1G APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862001
Número CAS: 481075-38-1