Print…
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 306 EUR
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀FNO₂
Ponto de Fusão: 158…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01675228
Número CAS: 54-59-1