Print…
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 0 EUR
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01930221
Número CAS: 321-23-3