Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 223 EUR
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₃S
Ponto de ebulição: 229…230 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091016
Número CAS: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8,II