Print…
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0922-1G PC0922-25G PC0922-5G PC0922-100G
APOSPC0922-1GEA 0 EUR
APOSPC0922-1G APOSPC0922-25G APOSPC0922-5G APOSPC0922-100G
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04035649
Número CAS: 331765-71-0