Print…
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 255 EUR
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₄
Peso Molecular: 177.94 g/mol
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013402
Número CAS: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN: 3261
ADR: 8 II