Print…
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC0913-1G PC0913-5G PC0913-10G PC0913-25G
APOSPC0913-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0913-1G APOSPC0913-5G APOSPC0913-10G APOSPC0913-25G
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091009
Número CAS: 220141-75-3