Print…
4-Fluorophenyl acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 132 EUR
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
4-Fluorophenyl acetate 98%
4-Fluorophenyl acetate
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 197…199 °C
Densidade: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041361
Número CAS: 405-51-6
EINECS: 609-847-6