Print…
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 238 EUR
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671770
Número CAS: 500912-19-6