Print…
3-Chloro-5-fluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0904-10G PC0904-5G
APOSPC0904-10GEA 0 EUR
APOSPC0904-10G APOSPC0904-5G
3-Chloro-5-fluoroanisole 98%
3-Chloro-5-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de ebulição: 189 °C
Densidade: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070770
Número CAS: 202925-08-4