Print…
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G PC0902-100G
APOSPC0902-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G APOSPC0902-100G
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone 97%
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631390
Número CAS: 87327-69-3