Print…
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Ponto de Fusão: 35…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671766
Número CAS: 253668-46-1