Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G PC0891-25G PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA 183 EUR
APOSPC0891-100G APOSPC0891-25G APOSPC0891-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Peso Molecular: 189.11 g/mol
Ponto de ebulição: 194 °C
Ponto de Fusão: 45…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236280
Número CAS: 231953-38-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III