Print…
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC0889-1G PC0889-5G PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0889-1G APOSPC0889-5G APOSPC0889-25G
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788545
Número CAS: 500912-16-3