Print…
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0888-1G PC0888-5G PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0888-1G APOSPC0888-5G APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788544
Número CAS: 500912-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III