Print…
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 63.8 EUR
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
3-Fluoro-o-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788541
Número CAS: 185147-06-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III