3-Fluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC0882-100G
PC0882-25G
PC0882-5G
APOSPC0882-100GEA
0
EUR
APOSPC0882-100G
APOSPC0882-25G
APOSPC0882-5G
3-Fluoro-o-toluic acid 98%
3-Fluoro-o-toluic acid
Fórmula:
C₈H₇FO₂ Ponto de Fusão: 157…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075246 Número CAS: 699-90-1 |