Print…
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 190 EUR
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO
Ponto de ebulição: 92…93 °C/20mmHg
Densidade: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075256
Número CAS: 147624-13-3