Print…
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0878-1G PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA 29 EUR
APOSPC0878-1G APOSPC0878-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂ClF₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091015
Número CAS: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II