Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 531 EUR
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Fórmula: C₈H₃ClF₃NS
Ponto de ebulição: 118 °C/8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00270100
Número CAS: 99195-86-5
UN: 3334
ADR: 9,III