Print…
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
2-Bromo-3-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Ponto de ebulição: 220 °C
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788540
Número CAS: 446-59-3