Print…
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0872-1G PC0872-250MG PC0872-5G
APOSPC0872-1GEA 0 EUR
APOSPC0872-1G APOSPC0872-250MG APOSPC0872-5G
2-Fluoro-6-methoxyaniline
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de ebulição: 208 °C/756mmHg
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788538
Número CAS: 446-61-7