Print…
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0870-1G PC0870-5G PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA 0 EUR
APOSPC0870-1G APOSPC0870-5G APOSPC0870-25G
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Methyl-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788537
Número CAS: 178747-79-0