Print…
Pentafluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(pentafluorophenyl)borane, (Pentafluorophenyl)metaboric acid, Pentafluorobenzeneboronic acid
PC0869-5G PC0869-10G PC0869-1G
APOSPC0869-5GEA 62.5 EUR
APOSPC0869-5G APOSPC0869-10G APOSPC0869-1G
Pentafluorophenylboronic acid 97%
Pentafluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₂BF₅O₂
Ponto de Fusão: 250…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074663
Número CAS: 1582-24-7