Print…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0867-1G PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA 60.9 EUR
APOSPC0867-1G APOSPC0867-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₃
Peso Molecular: 174.1 g/mol
Ponto de Fusão: 205…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321116
Número CAS: 175968-39-5