Print…
6-Fluoro-m-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0854-25G PC0854-5G
APOSPC0854-25GEA 50.9 EUR
APOSPC0854-25G APOSPC0854-5G
6-Fluoro-m-toluic acid
6-Fluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092819
Número CAS: 321-12-0