Print…
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 328 EUR
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Fórmula: C₁₃H₁₀BrFO
Ponto de ebulição: 160 °C/2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059915
Número CAS: 65295-58-1