Print…
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 227 EUR
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,5-difluorotoulene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Ponto de ebulição: 82 °C/22mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01090990
Número CAS: 220141-71-9
UN: 3265
ADR: 8,II