Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 113 EUR
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788534
Número CAS: 497959-33-8