Print…
3,5-Difluorophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Difluoro-5-isocyanatobenzene
PC0845-1G PC0845-25G PC0845-5G
APOSPC0845-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0845-1G APOSPC0845-25G APOSPC0845-5G
3,5-Difluorophenyl isocyanate
3,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃F₂NO
Peso Molecular: 155.104 g/mol
Ponto de ebulição: 159 °C
Densidade: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093693
Número CAS: 83594-83-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II