Print…
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0844-1G PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA 411 EUR
APOSPC0844-1G APOSPC0844-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788532
Número CAS: 497959-32-7