Print…
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 984 EUR
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788531
Número CAS: 251300-30-8