Print…
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 31.9 EUR
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788530
Número CAS: 251300-28-4