Print…
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
PC0841-1G PC0841-250MG PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA 107 EUR
APOSPC0841-1G APOSPC0841-250MG APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Ponto de Fusão: 54…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788529
Número CAS: 336628-67-2