Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 55.1 EUR
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788528
Número CAS: 146539-83-5