Print…
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0836-1G PC0836-25G PC0836-5G
APOSPC0836-1GEA 0 EUR
APOSPC0836-1G APOSPC0836-25G APOSPC0836-5G
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
4-Fluorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788526
Número CAS: 348-28-7