Print…
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Aminophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC0831-1G PC0831-5G PC0831-10G
APOSPC0831-1GEA 132 EUR
APOSPC0831-1G APOSPC0831-5G APOSPC0831-10G
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115025
Número CAS: 231953-33-6