Print…
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00973972
Número CAS: 106428-05-1