Print…
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 31.9 EUR
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de ebulição: 272 °C
Ponto de Fusão: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077541
Número CAS: 448-19-1