Print…
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0816-25G PC0816-5G PC0816-100G
APOSPC0816-25GEA 42.2 EUR
APOSPC0816-25G APOSPC0816-5G APOSPC0816-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇Cl₂FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788524
Número CAS: 497959-29-2