Print…
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
PC0813-1G PC0813-5G PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA 290 EUR
APOSPC0813-1G APOSPC0813-5G APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₅OS
Peso Molecular: 266.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788523
Número CAS: 197384-98-8
UN: 1760
ADR: 8 II