Print…
2,2-Difluoroethylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0806-5G PC0806-25G
APOSPC0806-5GEA 23.2 EUR
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Fórmula: C₂H₅F₂N
Peso Molecular: 81.07 g/mol
Ponto de ebulição: 68…69 °C
Densidade: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00798137
Número CAS: 430-67-1
UN: 2735
ADR: 8 III