Print…
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0804-1G PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA 232 EUR
APOSPC0804-1G APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Fórmula: C₇H₄F₅NS
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788521
Número CAS: 401892-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III