Print…
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 119 EUR
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Fórmula: C6H4ClF2N
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042200
Número CAS: 2613-34-5