Print…
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Carboxyphenylsulphur pentafluoride, 3-Sulphurpentafluorobenzoic acid
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 429 EUR
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Fórmula: C₇H₅F₅O₂S
Peso Molecular: 248.17 g/mol
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788519
Número CAS: 833-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III