Print…
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0794-1G PC0794-5G
APOSPC0794-1GEA 551 EUR
APOSPC0794-1G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Fórmula: C₆H₅F₅OS
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788516
Número CAS: 774-94-7