Print…
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris(perfluorophenyl)borane
PC0791-1G PC0791-5G
APOSPC0791-1GEA 29 EUR
APOSPC0791-1G APOSPC0791-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Fórmula: C₁₈BF₁₅
Ponto de Fusão: 126…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00269813
Número CAS: 1109-15-5